Merck
495883
Sigma-Aldrich
1,1′-ビシクロペンテン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14
CAS番号:
分子量:
134.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
67 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CC=C(C1)C2=CCCC2
WGK
WGK 3
引火点(°F)
169.0 °F - closed cup
引火点(℃)
76.11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)