Merck
495581
Sigma-Aldrich
3-Phenoxyphenyl isocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OC6H4NCO
CAS番号:
分子量:
211.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.5925 (lit.)
bp
294 °C (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C=Nc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H9NO2/c15-10-14-11-5-4-8-13(9-11)16-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H
InChI Key
HOJSXCMKZBXNEN-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Phenoxyphenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-3-phenoxybenzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
アプリケーション
3-Phenoxyphenyl isocyanate may be used in the synthesis of 1-(8-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-carbonyl)-4-(3-phenoxyphenyl)semicarbazide.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
495581-VAR:
495581-BULK:
495581-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Microwave-assisted synthesis of novel 8-chloro-[1,2,4] triazolo [4,3-a] pyridine derivatives.
Zhang L, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 39(4), 867-873 (2015)