495492
tert-ブチルジメチル(2-プロピニルオキシ)シラン
97%
別名:
(1,1-Dimethylethyl)dimethyl(2-propyn-1-yloxy)silane, 1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-propyne, 3-(Dimethyl-tert-butylsiloxy)propyne, 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-propyne, 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)propyne, 3-tert-Butyldimethylsiloxy-1-propyne, Dimethyl(2-Propynyloxy)(tert-butyl)silane
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
40 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC#C
InChI
1S/C9H18OSi/c1-7-8-10-11(5,6)9(2,3)4/h1H,8H2,2-6H3
InChI Key
ZYDKYFIXEYSNPO-UHFFFAOYSA-N
Jan Code
495492-BULK:
495492-25ML:
495492-5ML:
495492-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.