Merck
495239
Sigma-Aldrich
[(1,1-Dimethyl-2-propynyl)oxy]trimethylsilane
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CC(CH3)2OSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
156.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.404 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
密度
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(O[Si](C)(C)C)C#C
InChI
1S/C8H16OSi/c1-7-8(2,3)9-10(4,5)6/h1H,2-6H3
InChI Key
JNRUXZIXAXHXTN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
[(1,1-Dimethyl-2-propynyl)oxy]trimethylsilane is also known as trimethyl[(2-methyl-3-butyn-2-yl)oxy]silane. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
68.0 °F
引火点(℃)
20 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
495239-5ML:
495239-BULK:
495239-25ML:
495239-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 560-560 (2014)
資料
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.