Merck
494712
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-β-phenyl-D-phenylalanine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
CAS番号:
分子量:
341.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −29.5°, c = 1 in ethanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
157 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)16(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16-17H,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m1/s1
InChI Key
TYJDOLCFYZSNQC-QGZVFWFLSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)