Merck
494216
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,310
¥8,310
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,310
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5N3S2
CAS番号:
分子量:
147.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,310
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
mp
178-181 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES記法
CSc1nnc(N)s1
InChI
1S/C3H5N3S2/c1-7-3-6-5-2(4)8-3/h1H3,(H2,4,5)
InChI Key
PCLAZAJARAIGGD-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Amino-5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole is a 2-amino-5-substituted-1,3,4-thiadiazole. Its density at 25°C is 1.4020g/ml.[1]
アプリケーション
2-Amino-5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole may be used in the synthesis of 9-methylthio-7,7-dioxo-7,7a-dihydro-5-oxo-7λ6,10-dithia-8,11-diaza-cyclopenta[b] phenantren-6-one by reacting with 4-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-sulfonyl chloride.[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
494216-1KG:
494216-BULK:
494216-VAR:
494216-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 268-268 (2014)
Synthesis and Microbiological Activity of Some Newly Synthesized Derivatives of 2-Oxo-2H-chromen-2-one.
Daci-Ajvazi M, et al.
Journal of Chemistry, 8(4), 1522-1527 (2011)