Merck
490857
Sigma-Aldrich
[3aS-(3aα,5aβ,6aβ,6bα)]-4-Bromo-3a,5a,6a,6b-tetrahydro-2,2-dimethyloxireno[e]-1,3-benzodioxole
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11BrO3
CAS番号:
分子量:
247.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]25/D +106°, c = 1 in methanol
mp
76-79 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]12O[C@@]1([H])[C@]3([H])OC(C)(C)O[C@]3([H])C(Br)=C2
InChI
1S/C9H11BrO3/c1-9(2)12-6-4(10)3-5-7(11-5)8(6)13-9/h3,5-8H,1-2H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI Key
IJFOOAYHPAECGI-WCTZXXKLSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)