Merck
490105
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine-15N
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(15NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
テクニック
bio NMR: suitable
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[H][C@]([15NH2])(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i10+1
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-YTRLMEAHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
490105-BULK:
490105-VAR:
490105-500MG:
490105-500MG-PW:
試験成績書(COA)