Merck
490059
Sigma-Aldrich
L-Leucine-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
132.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[H][C@](N)(CC(C)C)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i6+1
InChI Key
ROHFNLRQFUQHCH-SANWUMGISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
490059SP-BULK:
490059-BULK:
490059-1G:
490059-VAR:
試験成績書(COA)