Merck
489484
Sigma-Aldrich
Glycerol-2-13C
99 atom % 13C
別名:
1,2,3-Propanetriol-2-13C, 13C Labeled glycerol, Glycerin-2-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCH2)213CHOH
CAS番号:
分子量:
93.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品489484は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.275 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC[13CH](O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i3+1
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-LBPDFUHNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
320.0 °F - closed cup
引火点(℃)
160 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
489484-BULK:
489484SP-BULK:
489484OOS-BULK:
489484-VAR:
489484-250MG:
489484-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;