Merck
489468
Sigma-Aldrich
Sodium fumarate-2,3-13C2
99 atom % 13C
別名:
Fumaric acid-2,3-13C2 disodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaO2C13CH=13CHCO2Na
CAS番号:
分子量:
162.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
形状
solid
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\[13CH]=[13CH]\C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;/i1+1,2+1;;
InChI Key
MSJMDZAOKORVFC-CRQBDLPISA-L
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
489468-VAR:
489468-100MG-PW:
489468-100MG:
489468-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Zaeem Cader et al.
Cell, 180(2), 278-295 (2020-01-25)
Mutations in FAMIN cause arthritis and inflammatory bowel disease in early childhood, and a common genetic variant increases the risk for Crohn's disease and leprosy. We developed an unbiased liquid chromatography-mass spectrometry screen for enzymatic activity of this orphan protein.