Merck
488143
Sigma-Aldrich
1,2-ビス[ビス(ペンタフルオロフェニル)ホスフィノ]エタン
別名:
1,2-エタンジイルビス[ビス(ペンタフルオロフェニル)ホスフィン, 1,2-ビス(ジペンタフルオロフェニルホスフィノ)エタン, Dfppe, ビス(ジペンタフルオロフェニルホスフィン)エタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6F5)2PCH2-]2
CAS番号:
分子量:
758.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
192-195 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(P(CCP(c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c(F)c1F
InChI
1S/C26H4F20P2/c27-3-7(31)15(39)23(16(40)8(3)32)47(24-17(41)9(33)4(28)10(34)18(24)42)1-2-48(25-19(43)11(35)5(29)12(36)20(25)44)26-21(45)13(37)6(30)14(38)22(26)46/h1-2H2
InChI Key
IGLFIYOFKVGEBP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
488143-1G:
488143-VAR:
488143-5G:
488143-BULK:
試験成績書(COA)