Merck
486825
Sigma-Aldrich
L-Leucine-5,5,5-d3
99 atom % D
別名:
SILAC アミノ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(CD3)CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
134.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品486825は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
テクニック
protein expression: suitable
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3/t4?,5-
InChI Key
ROHFNLRQFUQHCH-LONBSJBQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
L-leucine-5,5,5-d3 is an isotopic analogue of L-leucine.
アプリケーション
L-leucine-5,5,5-d3 is used in the quantitative determination of proteins using mass spectrometry and also used in the synthesis of (2S,4R)-(5,5,5-d3)leucine via stereospecific manner.
Used in the methodology of stable isotope tagging of epitopes (SITE) for identification of virus-induced peptides in vaccine development.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
486825-BULK:
486825-1G-PW:
486825SP-BULK:
486825-VAR:
486825-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Gerald W Becker
Briefings in functional genomics & proteomics, 7(5), 371-382 (2008-12-25)
Straightforward methods for the introduction of stable isotopes into proteins with subsequent isolation and purification of the proteins will greatly aid the field of quantitative proteomics. Proteins containing amino acids with one or more of the stable isotopes of deuterium
Hugo D Meiring et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 5(5), 902-913 (2006-01-25)
Identification of peptides presented in major histocompatibility complex (MHC) class I molecules after viral infection is of strategic importance for vaccine development. Until recently, mass spectrometric identification of virus-induced peptides was based on comparative analysis of peptide pools isolated from