Merck
486507
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone-2,2,5,5-d4
98 atom % D
別名:
2,2,5,5-Tetradeuteriocyclopentan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5D4H4O
CAS番号:
分子量:
88.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C1([2H])CCC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2/i3D2,4D2
InChI Key
BGTOWKSIORTVQH-KHORGVISSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
486507-5G:
486507-BULK:
486507-VAR:
486507-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)