Merck
485594
Sigma-Aldrich
DL-Valine-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
118.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
mp
295 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)C(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/i5+1
InChI Key
KZSNJWFQEVHDMF-HOSYLAQJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
485594-1G-PW:
485594-1G:
485594-VAR:
485594-BULK:
試験成績書(COA)