Merck
485497
Sigma-Aldrich
Aniline-13C6
99 atom % 13C
別名:
13C Labeled aniline, Aminobenzene-13C6, Benzeneamine-13C6, Phenylamine-13C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H5NH2
CAS番号:
分子量:
99.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
テクニック
protein expression: suitable
屈折率
n20/D 1.586 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
密度
1.087 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
PAYRUJLWNCNPSJ-IDEBNGHGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
485497-BULK:
485497-250MG:4548173160160
485497-250MG-PW:
485497-5G:
485497-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stephanie C Morriss et al.
Annals of botany, 120(6), 911-922 (2017-09-30)
Enzymes belonging to the RNase T2 family are essential for normal rRNA turnover in eukaryotes. In Arabidopsis thaliana, this function is performed by RNS2. The null mutant rns2-2 has increased rRNA half-life and constitutive autophagy. The aim of this work