Merck
484199
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyl(fluorene)iron(II) hexafluorophosphate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H15F6FeP
CAS番号:
分子量:
432.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
mp
163 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Fe+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.[CH]2[C]3C=CC=C[C]3[C]4C=CC=C[C]24
InChI
1S/C13H9.C5H5.F6P.Fe/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h1-9H;1-5H;;/q;;-1;+1
InChI Key
OMTIHTHOHAUYEQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • ラジカルおよびカチオン性光化学重合に用いる触媒的光開始剤
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 炭素ナノ構造の固相合成
  • Pauson-Khand化学に基づくフルバレン架橋二金属化合物の合成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
484199-1G:
484199-BULK:
484199-VAR:
試験成績書(COA)