Merck
483141
Sigma-Aldrich
ベンジルジメチルシラン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2SiH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
150.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
69-71 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[SiH](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H14Si/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3
InChI Key
USQQZWZBVGCDBX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
483141-10ML:
483141-VAR:
483141-BULK:
試験成績書(COA)