Merck
482927
Sigma-Aldrich
(2S,3R)-(−)-2,3-ジヒドロキシ-3-フェニルプロピオン酸メチル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)CH(OH)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
196.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
光学活性
[α]21/D −10°, c = 1 in chloroform
mp
85-88 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-14-10(13)9(12)8(11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8-9,11-12H,1H3/t8-,9+/m1/s1
InChI Key
IXDRYSIPXMREGK-BDAKNGLRSA-N
アプリケーション
Methyl (2S,3R)-(−)-2,3-dihydroxy-3-phenylpropionate can be used to synthesize methyl(2R,3R)-2,3-epoxy-3-phenylpropionate, a key intermediate for the preparation of taxol side chain.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
482927-BULK:
482927-VAR:
482927-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Study of Cyclodehydration of Methyl (2S, 3R)-2, 3-Dihydroxy-3-Phenylpropionate with Fluoroalkanesulfonyl Fluoride
Zhaohua Y, et al.
Acta Chimica Sinica , 69(10), 1269-1272 (2011)