Merck
482889
Sigma-Aldrich
Butyl isocyanatoacetate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OCNCH2CO2(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
157.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ester
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCOC(=O)CN=C=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-3-4-11-7(10)5-8-6-9/h2-5H2,1H3
InChI Key
RMZSOGJUEUFCBK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
482889-25ML:
482889-BULK:
482889-VAR:
482889-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)