Merck
482218
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,2-Decanediol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
174.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
光学活性
[α]24/D −9°, c = 0.5 in methanol
光学純度
ee: 99% (GLC)
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCC[C@H](O)CO
InChI
1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11/h10-12H,2-9H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI Key
YSRSBDQINUMTIF-JTQLQIEISA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)