Merck
481734
Sigma-Aldrich
Cadmium tetrafluoroborate solution
45 wt. % in H2O, 99.99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cd(BF4)2
CAS番号:
分子量:
286.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99.99%
濃度
45 wt. % in H2O
密度
1.485 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Cd++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)