Merck
480223
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl alcohol-co-vinyl acetate-co-itaconic acid)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(OH)]x[CH2CH(O2CCH3)]y[CH2C(CO2H)(CH2CO2H)]Z
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
mp
186-200 °C (lit.)
転移温度
Tg 79.9 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)