Merck
479594
Sigma-Aldrich
Boc-D-phenylalaninol
98%
別名:
(R)-(+)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenyl-1-propanol, (R)-2-(Boc-amino)-3-phenyl-1-propanol, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalaninol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS番号:
分子量:
251.32
Beilstein:
4686134
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]23/D +24°, c = 1 in chloroform
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
95-98 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H21NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,16H,9-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m1/s1
InChI Key
LDKDMDVMMCXTMO-GFCCVEGCSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
479594-5G:
479594-BULK:
479594-1G:
479594-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)