Merck
47911
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homothr(tBu)-OH
≥96.0% (HPLC)
別名:
(3R,4R)-4-tert-ブトキシ-3-(Fmoc-アミノ)ペンタン酸, Fmoc-O-tert-ブチル-L-β-ホモトレオニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H29NO5
CAS番号:
分子量:
411.49
Beilstein:
8797671
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C24H29NO5/c1-15(30-24(2,3)4)21(13-22(26)27)25-23(28)29-14-20-18-11-7-5-9-16(18)17-10-6-8-12-19(17)20/h5-12,15,20-21H,13-14H2,1-4H3,(H,25,28)(H,26,27)/t15-,21-/m1/s1
InChI Key
UFJMOCVIPRJMLW-QVKFZJNVSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47911-1G:
47911-250MG:
47911-BULK:
47911-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)