Merck
478784
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3C6H2NCO
CAS番号:
分子量:
161.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
44-48 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(C)c(N=C=O)c(C)c1
InChI
1S/C10H11NO/c1-7-4-8(2)10(11-6-12)9(3)5-7/h4-5H,1-3H3
InChI Key
HJHZRZFONUPQAA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
478784-5G:
478784-1G:
478784-BULK:
478784-VAR:
試験成績書(COA)