Merck
477400
Sigma-Aldrich
(Acetonitrile)trichlorobis(triphenylphosphine)rhenium(III)
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3P]2Re(CH3CN)Cl3
CAS番号:
分子量:
858.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
反応適合性
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC#N.Cl[Re](Cl)Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.C2H3N.3ClH.Re/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-3;;;;/h2*1-15H;1H3;3*1H;/q;;;;;;+3/p-3
InChI Key
SEHZOVVCPGBXNW-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
アルケンと1-ω-ジエンへのテトラハロメタン付加の触媒
以下の合成の反応物質です。
  • Re(III)錯体含有2-ベンゾイルピリジン
  • レニウム(IV)および(V)の錯体
  • レニウム三リン大環状錯体とアルケンとの反応
アゾオキシムのレニウム化学の反応剤
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
477400-VAR:
477400-1G:4548173157429
477400-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)