Merck
477281
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxy-9-decene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]25/D +13°, neat
bp
39.5-40.5 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CCCCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11-10/h2,10H,1,3-9H2/t10-/m1/s1
InChI Key
FCZHJHKCOZGQJZ-SNVBAGLBSA-N
詳細
(R)-1,2-Epoxy-9-decene is a chiral epoxide used to prepare 4-substituted oxetane-2-ones.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
477281-VAR:
477281-100MG:
477281-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An effective protocol for the synthesis enantiomerically pure 4-substituted oxetane-2-ones
Balakier T, et al.
Tetrahedron, 69(24), 4990-4993 (2013)