Merck
477141
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxydodecane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24O
CAS番号:
分子量:
184.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]25/D +10°, neat
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
124-125 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCC[C@@H]1CO1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)