Merck
47678
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser(Bzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Fmoc-O-ベンジル-L-セリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H23NO5
CAS番号:
分子量:
417.45
Beilstein:
3573590
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
光学活性
[α]20/D +24±2°, c = 1% in ethyl acetate
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](COCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H23NO5/c27-24(28)23(16-30-14-17-8-2-1-3-9-17)26-25(29)31-15-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m0/s1
InChI Key
DYBDGLCDMLNEMJ-QHCPKHFHSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47678-5G:
47678-1G:
47678-VAR:
47678-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)