アッセイ
≥97.0% (HPLC)
光学活性
[α]20/D −29±1°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
182-185 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m0/s1
InChI Key
MGHMWKZOLAAOTD-DEOSSOPVSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47637-5G:
47637-VAR:
47637-50G:
47637-1G:
47637-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック