Merck
476102
Sigma-Aldrich
3-ピリジルイソチオシアネート
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4N2S
CAS番号:
分子量:
136.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.665 (lit.)
bp
231-233 °C (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
S=C=Nc1cccnc1
InChI
1S/C6H4N2S/c9-5-8-6-2-1-3-7-4-6/h1-4H
InChI Key
VMSZFBSYWXMXRF-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-ピリジルイソチオシアネート(Py NCS)は、イオチオシアネート誘導体です。沸点(505.15誘導体K)での蒸発エンタルピーは44.379 kjoule/molです。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
476102-VAR:
476102-5G:
476102-1G:
476102-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 522-522 (2014)