Merck
475416
Sigma-Aldrich
グリセロール、ポリマー結合
extent of labeling: 1-2 mmol/g glycerol loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
Polymer support is polystyrene
形状
solid
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
標識化の程度
1-2 mmol/g glycerol loading
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCC(O)CO[*]
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
475416-VAR:
475416-1G:4548173354286
475416-5G:4548173354293
475416-BULK:
試験成績書(COA)