Merck
47533
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ser-OH
≥98.0%
別名:
Fmoc-D-serine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H17NO5
CAS番号:
分子量:
327.33
Beilstein:
4715790
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0%
光学活性
[α]20/D +12.5±1.0°, c = 1% in DMF
mp
108-112 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO5/c20-9-16(17(21)22)19-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16,20H,9-10H2,(H,19,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1
InChI Key
JZTKZVJMSCONAK-MRXNPFEDSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47533-VAR:
47533-1G:
47533-5G:
47533-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)