Merck
47513
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr(Bzl)-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Fmoc-O-ベンジル-L-トレオニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H25NO5
CAS番号:
分子量:
431.48
Beilstein:
6353662
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0% (TLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](OCc1ccccc1)[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C26H25NO5/c1-17(31-15-18-9-3-2-4-10-18)24(25(28)29)27-26(30)32-16-23-21-13-7-5-11-19(21)20-12-6-8-14-22(20)23/h2-14,17,23-24H,15-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)/t17-,24+/m1/s1
InChI Key
UCDMMWCWPVCHLL-OSPHWJPCSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47513-5G-F:
47513-1G-F:
47513-BULK-F:
47513-VAR-F:
試験成績書(COA)