Merck
47511
Sigma-Aldrich
Fmoc-Abu-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
L-2-(Fmoc-アミノ)酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19NO4
CAS番号:
分子量:
325.36
Beilstein:
7657232
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
光学活性
[α]20/D −22.0±2°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-2-17(18(21)22)20-19(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16-17H,2,11H2,1H3,(H,20,23)(H,21,22)/t17-/m0/s1
InChI Key
XQIRYUNKLVPVRR-KRWDZBQOSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47511-BULK:
47511-10G:
47511-VAR:
47511-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4