Merck
47478
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Trp-OH
≥98.0%
別名:
Nα-(9-フルオレニルメトキシカルボニル)-D-トリプトファン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H22N2O4
CAS番号:
分子量:
426.46
Beilstein:
5462683
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0%
mp
182-185 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m1/s1
InChI Key
MGHMWKZOLAAOTD-XMMPIXPASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47478-1G:
47478-5G:
47478-BULK:
47478-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)