Merck
47430
Sigma-Aldrich
Fmoc-Homophe-OH
≥98.0%
別名:
(S)-2-(Fmoc-amino)-4-phenylbutyric acid, Fmoc-L-homophenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H23NO4
CAS番号:
分子量:
401.45
Beilstein:
4847669
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0%
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H23NO4/c27-24(28)23(15-14-17-8-2-1-3-9-17)26-25(29)30-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m0/s1
InChI Key
CIHPCIUGLIZADU-QHCPKHFHSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47430-BULK:
47430-VAR:
47430-5G:
47430-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katlyn A Fleming et al.
ACS chemical neuroscience, 9(5), 1141-1151 (2018-01-25)
The melanocortin system has five receptors, and antagonists of the central melanocortin receptors (MC3R, MC4R) are postulated to be viable therapeutics for disorders of negative energy balance such as anorexia, cachexia, and failure to thrive. Agouti-related protein (AGRP) is an