Merck
472883
Sigma-Aldrich
Tetra-O-acetyl-6,6′-di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-lactal
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H56O13Si2
CAS番号:
分子量:
704.95
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −7°, c = 1.1 in chloroform
SMILES記法
CC(=O)O[C@@H]1C=CO[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]1OC2O[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O
アプリケーション
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.[1]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)