Merck
472719
Sigma-Aldrich
(R)-ニペコチン酸エチル, L-酒石酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21NO8
CAS番号:
分子量:
307.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +10°, c = 5 in H2O
mp
157-159 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CCOC(=O)[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C8H15NO2.C4H6O6/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7,9H,2-6H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t7-;1-,2-/m11/s1
InChI Key
HHPGQKZOPPDLNH-NWAAXCJESA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
472719-VAR:
472719-1G:
472719-BULK:
472719-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)