Merck
470147
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3OC6H4CH2CN
CAS番号:
分子量:
201.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
30-33 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitrile
SMILES記法
FC(F)(F)Oc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)14-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4H,5H2
InChI Key
LYFCAROXYJTUQF-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile is para-trifluoromethoxy substituted phenylacetonitrile.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
470147-VAR:
470147-BULK:
470147-1G:4548173155913
470147-5G:4548173155920
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)