Merck
470082
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメチルチオ)フェノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SC6H4OH
CAS番号:
分子量:
194.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
bp
77-78 °C/7 mmHg (lit.)
mp
57-60 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(SC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H5F3OS/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4,11H
InChI Key
YYCPTWHVKSATQK-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-(トリフルオロメチルチオ)フェノールは、NBS (N-ブロモこはく酸イミド)、NIS (N-ヨードこはく酸イミド)、HNO3、HNO3/H2SO4、および4-ブロモベンジルブロミドと反応して、ブロモ、ヨード、ニトロ、およびベンジルで置換された生成物を提供します。
アプリケーション
4-(トリフルオロメチルチオ)フェノールは、トルトラズリル合成の重要な中間体であるフェニルアミノ誘導体の調製に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
470082-VAR:
470082-1G:
470082-BULK:
470082-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Study on the synthesis of toltrazuril.
Jiang Z-L, et al.
Chemical Reagents, 28(9), 518-518 (2006)
Marjan Jereb et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(10), 3103-3115 (2015-01-30)
The electrophilic aromatic ring trifluoromethylthiolation of various substituted phenols was accomplished using PhNHSCF3 (N-trifluoromethylsulfanyl)aniline, (1) in the presence of BF3·Et2O (2) or triflic acid as the promoter. The functionalization was exclusively para-selective; phenols unsubstituted in both the ortho- and para
Synthesis of Toltrazuril.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 37(3), 145-145 (2006)