アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +42°, c = 1 in chloroform
屈折率
n20/D 1.532 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
密度
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H](C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H/t8-/m0/s1
InChI Key
NNICRUQPODTGRU-QMMMGPOBSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
469653-VAR:
469653-BULK:
469653-5G:4548173155838
469653-1G:4548173155821