Merck
468509
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)phenyl isothiocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SC6H4NCS
CAS番号:
分子量:
181.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
bp
127-128 °C/1 mmHg (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
SMILES記法
CSc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NS2/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
InChI Key
CEBAJHCAFXYWNT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
468509-5G:
468509-VAR:
468509-1G:
468509-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)