Merck
468029
Sigma-Aldrich
m-Toluenesulfonic acid hydrate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O3S · xH2O
CAS番号:
分子量:
172.20 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.523 (lit.)
bp
111 °C (lit.)
密度
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.Cc1cccc(c1)S(O)(=O)=O