Merck
467103
Sigma-Aldrich
ポリ[[オクタヒドロ-5-(メトキシカルボニル)-5-メチル-4,7-メタノ-1H-インデン-1,3-ジイル]-1,2-エタンジイル]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C15H20O2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
melt index
42 g/10 min (280°C/10kg)
屈折率
n20/D 1.51 (lit.)
転移温度
Tg 160 °C (DSC)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
467103-BULK:
467103-250G:
467103-VAR:
467103-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)