Merck
465550
Sigma-Aldrich
(3aR,4S,5R,6aS)-(−)-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)hexahydro-5-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H34O5Si
CAS番号:
分子量:
370.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]22/D −29°, c = 1 in chloroform
mp
40-53 °C (lit.)
SMILES記法
[H][C@]12C[C@@H](OC3CCCCO3)[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@]1([H])CC(=O)O2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)