Merck
465062
Sigma-Aldrich
Benzyl (S)-(−)-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylate p-toluenesulfonic acid salt
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17NO2 · C7H8O3S
CAS番号:
分子量:
439.52
Beilstein:
5722289
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
145-150 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.O=C(OCc2ccccc2)[C@@H]3Cc4ccccc4CN3
InChI
1S/C17H17NO2.C7H8O3S/c19-17(20-12-13-6-2-1-3-7-13)16-10-14-8-4-5-9-15(14)11-18-16;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-9,16,18H,10-12H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t16-;/m0./s1
InChI Key
PSMBIFNNFMRIMV-NTISSMGPSA-N
アプリケーション
Used to prepare a novel class of antifungal agents.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
465062-10G:
465062-BULK:
465062-VAR:
465062-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Liu, L.T. et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 6, 1335-1335 (1996)