アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.542 (lit.)
bp
114-140 °C/0.25 mmHg (lit.)
密度
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCN(CC1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c15-12-6-8-14(9-7-12)13(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-10H2
InChI Key
VZOVOHRDLOYBJX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
464643-BULK:
464643-25ML:
464643-VAR:
464643-5ML:
464643-100ML:
試験成績書(COA)
資料
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.