Merck
463965
Sigma-Aldrich
(3aR-cis)-(+)-3,3a,8,8a-Tetrahydro-2H-indeno[1,2-d]oxazol-2-one
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO2
CAS番号:
分子量:
175.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]22/D +76°, c = 0.65 in ethyl acetate
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
203-209 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1N[C@H]2[C@H](Cc3ccccc23)O1
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10-11-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)13-10/h1-4,8-9H,5H2,(H,11,12)/t8-,9+/m0/s1
InChI Key
XWZLNPUWNUTPAU-DTWKUNHWSA-N
アプリケーション
Michael付加、Diels-Alder反応、シクロプロパン化、アルキル化などの様々な高ジアステレオ選択的反応に用いられる汎用性の高い不斉補助剤です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
463965-BULK:
463965-5G:
463965-VAR:
463965-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Davies, I.W. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 7619-7619 (1995)
Akiba, T. et al.
Tetrahedron, 50, 3905-3905 (1994)
Arun K. Ghosh et al.
The Journal of organic chemistry, 61(18), 6175-6182 (1996-09-06)
Sinefungin (1) a nucleoside antibiotic isolated from Streptomyces has been synthesized from D-ribose. Both the C-6 and C-9 stereogenic centers were constructed by efficient asymmetric syntheses. The C-6 amine stereochemistry was set by a highly diastereoselective allylation (>99% de) of
Davies, S.G. Sanganee, H.J.
Tetrahedron Asymmetry, 6, 671-671 (1995)